문서
8.21100
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt
for synthesis
동의어(들):
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt, Ammonium-N,N-tetramethylenedithiocarbamate, N,N-Tetramethylenedithiocarbaminic acid ammoniumsalt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12N2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
225-834-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
146-151 °C
solubility
190 g/L
벌크 밀도
400 kg/m3
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
InChI key
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable