주요 문서
8.21003
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-1-naphthylamine
for synthesis
동의어(들):
N-Phenyl-1-naphthylamine, N-1-Naphthylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
219.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
201-983-0
vapor pressure
0.504 hPa ( 150 °C)
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
>500 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
224 °C/16 hPa
mp
56-60 °C
전이 온도
flash point >200 °C
solubility
0.003 g/L
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
InChI key
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Blood
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
> 200 °C