문서
8.20818
Sigma-Aldrich
2-Methylpentane
≥98.0% (GC)
동의어(들):
2-Methylpentane, iso-Hexane, 1-Dimethylbutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
86.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
EC 인덱스 번호:
203-523-4
NACRES:
NA.22
product name
2-Methylpentane, for synthesis
vapor pressure
227 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
300 °C
expl. lim.
1.2-7.4 % (v/v)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-154 °C
전이 온도
flash point -40 °C
solubility
0.14 g/L
density
0.65 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.652 - 0.653
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
19.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-7 °C - closed cup