문서
8.20696
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinethione
for synthesis
동의어(들):
2-Imidazolidinethione, N,N′-Ethylenethiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
102.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
202-506-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
solid
효능
710 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
240 °C/1010 hPa
mp
199 °C
전이 온도
flash point 253 °C
solubility
8 g/L
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
750‑900 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3