주요 문서
8.20663
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzyl alcohol
for synthesis
동의어(들):
4-Hydroxybenzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
210-768-0
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
mp
118-124 °C
solubility
soluble 6.7 g/L
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
InChI key
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 114 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable