문서
8.20044
Sigma-Aldrich
2-Ethyltoluene
for synthesis
동의어(들):
2-Ethyltoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(C2H5)C6H4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
120.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
210-255-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
2.8 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
440 °C
효능
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
164-165 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
전이 온도
flash point 53 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
규격
Saturation Concentration in Air: 14 g/m3 (20 °C)
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.880 - 0.881
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53 °C - closed cup