문서
8.18736
Sigma-Aldrich
Methyl pivalate
for synthesis
동의어(들):
Methyl pivalate, Pivalic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCOOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
209-959-1
vapor pressure
65 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
효능
1563 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
100-102 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
전이 온도
flash point 6 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
InChI key
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.875
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
42.8 °F
Flash Point (°C)
6 °C