문서
8.18639
Sigma-Aldrich
N-Methylbutylamine
for synthesis
동의어(들):
N-Methylbutylamine, N-Butylmethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3NHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
87.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
203-791-2
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
효능
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
932 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3 % (v/v)
bp
90-92 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
전이 온도
flash point -4 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3/p+1
InChI key
QCOGKXLOEWLIDC-UHFFFAOYSA-O
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.734 - 0.736
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
-1 °C - closed cup