문서
8.18256
Sigma-Aldrich
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
for synthesis
동의어(들):
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H11ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
146.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
220-322-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
liquid
효능
965 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
180-181 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 66 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI key
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.087
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
150.8 °F
Flash Point (°C)
66 °C