주요 문서
8.16007
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline
for synthesis
동의어(들):
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
131.13
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
200-091-9
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
274 °C
solubility
500 g/L
벌크 밀도
610 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)
InChI key
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -77.0 - -74.0 °
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1