Key Documents
8.14891
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthoxy)-ethanol
≥98% (GC)
동의어(들):
2-(2-Naphthoxy)-ethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)naphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
188.22
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
202-228-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98% (GC)
형태
solid
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C12H12O2/c13-7-8-14-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2
InChI key
BQPBZDSDFCDSAO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable