주요 문서
8.14739
Sigma-Aldrich
N-Methylpiperidine-2-ethanol
for synthesis
동의어(들):
N-Methylpiperidine-2-ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl) 1-methylpiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H17NO
CAS Number:
Molecular Weight:
143.23
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
208-554-7
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
효능
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
refractive index
n20/D 1.48
pH
11.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
전이 온도
flash point 106 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H17NO/c1-9-6-3-2-4-8(9)5-7-10/h8,10H,2-7H2,1H3
InChI key
OVMRRCXDBKEQIU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.977
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
222.8 °F
Flash Point (°C)
106 °C