Key Documents
8.14675
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
for synthesis
동의어(들):
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.13
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-303-2
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
crystals
mp
104-107 °C
전이 온도
flash point 100 °C
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
InChI key
CFAKWWQIUFSQFU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 104 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
100 °C