Key Documents
8.14410
Sigma-Aldrich
Azetidine
for synthesis
동의어(들):
Azetidine, Trimethylene imine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H7N
CAS Number:
Molecular Weight:
57.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
207-963-8
vapor pressure
237 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
전이 온도
flash point -20 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
InChI key
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.847
Identity (IR): passes test