주요 문서
8.14204
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
for synthesis
동의어(들):
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
bp
67-69 °C/1 hPa
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])CC1OCC(CO1)(C)C
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2)4-11-6(12-5-7)3-8(9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
AVQLWXDZRAOBJX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane for synthesis. CAS 33884-29-6, molar mass 175.18 g/mol.
분석 메모
Assay (GC, area%)≥ 95.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.135 - 1.140Identity (IR)passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable