Key Documents
8.10560
Sigma-Aldrich
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
동의어(들):
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
O2Ru · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
133.07 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
형태
powder
Quality Level
효능
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
반응 적합성
reagent type: oxidant
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (Ru): ≥ 60.0 %
Identity (IR): passes test