Key Documents
8.10261
Sigma-Aldrich
Diisoamyl ether
(stabilized) for synthesis
동의어(들):
Diisoamyl ether, Diisopentyl ether, Isoamyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H22O
CAS Number:
Molecular Weight:
158.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
208-857-4
vapor pressure
2.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
bp
172-173 °C/1013 hPa
mp
<-75 °C
전이 온도
flash point 46 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI key
AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.775 - 0.777
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.02 %
Identity (IR): passes test