문서
8.08505
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate
for synthesis
동의어(들):
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)vanadium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)vanadium(IV) oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O5V
CAS Number:
Molecular Weight:
265.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
221-590-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
powder
mp
243-246 °C
solubility
10 g/L
벌크 밀도
450 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3H2,1-2H3;;
InChI key
GGUKAPURIDGXAJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (ex V): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable