주요 문서
8.07632
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh)
for synthesis
동의어(들):
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh), Rhodium trichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl3Rh · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
209.26 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
233-165-4
Quality Level
효능
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
분석 메모
Gehalt aus Cl (calc. on anhydrous substance): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): 17.0 - 23.0 %