주요 문서
8.07347
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) chloride
57.5% Pt, anhydrous, for synthesis
동의어(들):
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), Platinum tetrachloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl4Pt
CAS Number:
Molecular Weight:
336.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
236-645-1
NACRES:
NA.22
solubility:
587 g/L
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), anhydrous, for synthesis
Grade
for synthesis
Quality Level
양식
powder
효능
276 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O)
solubility
587 g/L
density
4.3 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Pt
InChI key
YTQAIHLQJINUGP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (ex Pt): ≥ 99.0 %
픽토그램
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable