문서
8.06215
Sigma-Aldrich
1,4-Naphthoquinone
for synthesis
동의어(들):
1,4-Naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
204-977-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 50 °C)
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
형태
solid
효능
190 mg/kg LD50, oral (Rat)
202 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
120-125 °C (sublimed)
전이 온도
flash point 141 °C
solubility
0.09 g/L
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI key
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 97 %
Melting point (dried substance): 121 - 126 °C
Loss on drying (70 °C): ≤ 6 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
285.8 °F
Flash Point (°C)
141 °C