문서
8.06179
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzaldehyde
for synthesis
동의어(들):
4-Methylbenzaldehyde, p-Tolualdehyde, p-Toluylaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(CH3)C6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
120.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
203-246-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.33 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
395 °C (DIN 51794)
효능
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-5.6 % (v/v)
bp
204 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
전이 온도
flash point 71.5 °C (DIN 51758)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
InChI key
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
161.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72 °C - closed cup