문서
8.05796
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzaldehyde
for synthesis
동의어(들):
3-Methoxybenzaldehyde, m-Anisaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
3-(CH3O)C6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
209-712-8
vapor pressure
1.3 hPa ( 73 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
225 °C
bp
230-233 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 110 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
InChI key
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.116 - 1.120
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup