문서
8.03546
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane
for synthesis
동의어(들):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane, 2,2′-(4,4′-Dihydroxydiphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol, Bisphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[4-(HO)C6H4]2C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
201-245-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
형태
flakes
autoignition temp.
510 °C
효능
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
220 °C/5 hPa
mp
155 °C
전이 온도
flash point 227 °C
solubility
insoluble 0.3 g/L
density
1.19 g/cm3 at 25 °C
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
InChI key
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
440.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
227 °C - closed cup