주요 문서
8.03513
Sigma-Aldrich
Diphenylmethane
for synthesis
동의어(들):
Diphenylmethane, Benzylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
202-978-6
양식:
crystals
분석:
≥98.5% (GC)
vapor pressure
1 hPa ( 77 °C)
분석
≥98.5% (GC)
양식
crystals
autoignition temp.
485 °C
효능
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.69-8.66 % (v/v)
bp
264-266 °C/1013 hPa
mp
22-25 °C
전이 온도
flash point 130 °C
solubility
0.014 g/L
벌크 밀도
1006 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChI key
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
130 °C