문서
8.03284
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfone
for synthesis
동의어(들):
Dimethyl sulfone, Methyl sulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2SO2
CAS Number:
Molecular Weight:
94.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352119
EC 인덱스 번호:
200-665-9
분석
≥99.0% (GC)
형태
crystals
효능
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
238 °C/1013 hPa
mp
107-110 °C
전이 온도
flash point 143 °C
벌크 밀도
880 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2