주요 문서
8.03225
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobenzene
for synthesis
동의어(들):
1,3-Dichlorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
1,3-(Cl)2C6H4
CAS Number:
Molecular Weight:
147.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
208-792-1
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
3 hPa ( 20 °C)
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
>500 °C
효능
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
173 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
전이 온도
flash point 65 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
애플리케이션
1,3-Dichlorobenzene for synthesis. CAS 541-73-1, chemical formula 1,3-(Cl)₂C₆H₄.
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.287 - 1.289
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67.0 °C - closed cup