주요 문서
8.02811
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
for synthesis
동의어(들):
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
133.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
204-878-8
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
powder
효능
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
반응 적합성
reagent type: oxidant
bp
216.5 °C
mp
146-151 °C
전이 온도
flash point >110 °C
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI key
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): conforms
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable