문서
8.01969
Sigma-Aldrich
1-Bromooctane
for synthesis
동의어(들):
1-Bromooctane, Octyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7Br
CAS Number:
Molecular Weight:
193.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
203-912-9
vapor pressure
0.47 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
효능
4984 mg/kg LD50, oral (Rat)
8880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
201-202 °C/1013 mbar
mp
-55 °C
전이 온도
flash point 80 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
InChI key
VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Identity (IR): passes test
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
176.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
80 °C - closed cup