주요 문서
8.01610
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
동의어(들):
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane, 1,4-Cyclohexylenedimethanol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
203-268-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.24 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
330 °C (DIN 51794)
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.2 (20 °C, 250 g/L in H2O)
bp
286 °C/1013 hPa
mp
34.6 °C
전이 온도
flash point 160 °C (DIN 51758)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCC1CCC(CC1)CO
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2
InChI key
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
321.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
161 °C - closed cup