Key Documents
8.01299
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
for synthesis
동의어(들):
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, Trimesic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3-1,3,5-(COOH)3
CAS Number:
Molecular Weight:
210.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
209-077-7
분석
≥95.0% (HPLC)
autoignition temp.
590 °C
효능
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
>300 °C
전이 온도
flash point 328 °C
solubility
26.3 g/L
벌크 밀도
720 kg/m3
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3