주요 문서
8.00786
Sigma-Aldrich
Butyl 3-pyridinecarboxylate
for synthesis
동의어(들):
Butyl 3-pyridinecarboxylate, Butyl nicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
230-064-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
oil
bp
122-123 °C/11 hPa
전이 온도
flash point 109 °C
density
1.05 g/cm3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
n1cc(ccc1)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-7-13-10(12)9-5-4-6-11-8-9/h4-6,8H,2-3,7H2,1H3
InChI key
DQULIMIQTCDUAN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.053
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
228.2 °F
Flash Point (°C)
109 °C