주요 문서
8.00649
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic acid
for synthesis
동의어(들):
3-Nitrophthalic acid, 3-Nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
3-(NO2)C6H3-1,2-(COOH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
211.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
210-030-8
Quality Level
양식
powder
mp
210-215 °C
solubility
20 g/L
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable