Key Documents
8.00473
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
3-Chlorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
3-(Cl)C6H4COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
208-618-4
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
형태
powder
autoignition temp.
>500 °C
mp
153-156 °C
전이 온도
flash point 150 °C
solubility
0.45 g/L
density
1.496 g/cm3 at 25 °C
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3