콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

7341X

Sigma-Aldrich

Hematoxylin Weigert No. 1

HARLECO® Nuclear stain used in special staining, does not decolorize nuclei in acid staining solutions

동의어(들):

Nuclear Stain

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

UNSPSC 코드:
41116121

Quality Level

양식

liquid

mp

-97.77 °C

전이 온도

flash point 20.5 °C

density

0.8 g/cm3

응용 분야

diagnostic assay manufacturing
hematology
histology

배송 상태

ambient

저장 온도

15-25°C

애플리케이션

HARLECO® Nuclear stain used in special staining, does not decolorize nuclei in acid staining solutions
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used in conjunction with Weigert Iron Chloride, Catalog #7342. Nuclear stain used in special staining because of its ability not to decolorize nuclei in acid staining solutions.

법적 정보

HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

픽토그램

FlameHealth hazardExclamation mark

신호어

Danger

유해 및 위험 성명서

Hazard Classifications

Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2

표적 기관

Eyes,Central nervous system

Storage Class Code

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 2

Flash Point (°F)

68.9 °F

Flash Point (°C)

20.5 °C


시험 성적서(COA)

제품의 로트/배치 번호를 입력하여 시험 성적서(COA)을 검색하십시오. 로트 및 배치 번호는 제품 라벨에 있는 ‘로트’ 또는 ‘배치’라는 용어 뒤에서 찾을 수 있습니다.

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.