문서
640GPL226
Sigma-Aldrich
Performance Lubricant
new
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3