주요 문서
6.18628
Sigma-Aldrich
Methyl paraben (Methyl-4-hydroxybenzoate)
extra pure
동의어(들):
Methyl 4-hydroxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(OH)C6H4(COOCH3)
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
grade
extra pure
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N