주요 문서
6.18171
Supelco
Hydroxynaphthol blue indicator
동의어(들):
Hydroxynaphthol blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H11N2Na3O11S3
CAS Number:
Molecular Weight:
620.47
UNSPSC 코드:
12352107
InChI
1S/C20H14N2O11S3.3Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;;/h1-9,22,24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;/q;3*+1/p-3/b21-18-;;;
InChI key
JQECMNGWLIFQLL-QRQZZYIYSA-K