문서
6.17592
Supelco
Ammonia buffer solution
동의어(들):
Ammonia Solution Buffer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161705
형태
solution
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable