material
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Quality Level
규정 준수
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
제조업체/상표
Opticap®
파라미터
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
길이
33.5 cm (13.2 in.)
카트리지 공칭 길이
10 in. (25 cm)
직경
10.7 cm (4.2 in.)
입구 연결 직경
1.5 in.
입구에서 출구 너비(W)
33.5 cm (13.2 in.)
출구 연결 직경
1.5 in.
불순물
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
중량 추출물
≤55 mg/capsule
Matrix
Polygard®-CR
공극 크기
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
입력
sample type liquid
피팅
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
포장
기타 정보
결합
제조 메모
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable