주요 문서
567442
Millipore
Sodium Chloride Tablets
Each tablet yields 1 L of 0.9% sodium chloride.
동의어(들):
Sodium chloride, NaCl 10 Tablets, Halite, NaCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaCl
CAS Number:
Molecular Weight:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.25
Quality Level
포장
pkg of 10 tablets
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
mp
801 °C (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2