5.04521
Hhat Inhibitor, RU-SKI 43
동의어(들):
Hhat Inhibitor, RU-SKI 43, Hedgehog Acyltransferase Inhibitor, RU-SKI43, 2-(2-Methylbutylamino)-1-(4-(m-tolyloxymethyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)ethanone, 2-((2-Methylbutyl)amino)-1-(4-((3-methylphenoxy)methyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)ethanone, RU-SKI43, 2-(2-Methylbutylamino)-1-(4-(m-tolyloxymethyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)ethanone, 2-((2-Methylbutyl)amino)-1-(4-((3-methylphenoxy)methyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)ethanone, Hedgehog Acyltransferase Inhibitor
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
형태
semisolid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C22H30N2O2S/c1-4-16(2)13-23-14-22(25)24-10-8-21-19(9-11-27-21)20(24)15-26-18-7-5-6-17(3)12-18/h5-7,9,11-12,16,20,23H,4,8,10,13-15H2,1-3H3
InChI key
AEENEMOEBJOKGN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Hhat
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable