주요 문서
4.91050
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
high purity
동의어(들):
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15F6N2P
CAS Number:
Molecular Weight:
284.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
분석
≥98.0% (HPLC)
pH
5 (20 °C in H2O)
mp
12 °C
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm