주요 문서
454583-M
Sigma-Aldrich
PhosphoDetect Anti-NMDA NR2B (pTyr¹⁴⁷²) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
동의어(들):
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Subunit 2B, Phospho-Specific (Tyr¹⁴⁷²)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
liquid
미포함
preservative
종 반응성
rat
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr1472)
유전자 정보
일반 설명
Immunoaffinity purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~180 kDa NR2B subunit of the NMDA receptor phosphorylated at Tyr1472.
Recognizes the ~180 kDa NMDA receptor NR2B subunit phosphorylated at Tyr1472.
면역원
Rat
a synthetic phosphopeptide corresponding to amino acids surrounding the Tyr¹⁴⁷² phosphorylation site of rat NMDA NR2B
애플리케이션
Dot Blot (1:500-1:1000)
Immunoblotting (1:500-1:1000)
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
물리적 형태
In 150 mM NaCl, 10 mM HEPES, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol, pH 7.5.
재구성
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
기타 정보
May detect 2 additional lower molecular weight bands. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3