주요 문서
442685-M
Millipore
PhosphoDetect Anti-MAP Kinase ERK1/ERK2 (pThr²⁰²/Tyr²⁰⁴) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
클론:
polyclonal
application:
종 반응성:
human, rat
citations:
생물학적 소스
rabbit
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
liquid
미포함
preservative
종 반응성
human, rat
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
유전자 정보
human ... MAPK3(5595)
rat ... Mapk3(50689)
일반 설명
Immunoaffinity purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~42-44 kDa ERK1 and ERK2 proteins phosphorylated at Thr202 and Tyr204.
Recognizes the ~42-44 kDa ERK1 and ERK2 proteins phosphorylated at Thr202 and Tyr204.
This PhosphoDetect Anti-MAP Kinase ERK1/ERK2 Rabbit pAb is validated for use in Dot Blot, WB for the detection of MAP Kinase ERK1/ERK2 .
면역원
a synthetic phosphopeptide surrounding the Thr²⁰²/Tyr²⁰⁴ phosphorylation sites of human ERK1/ERK2
애플리케이션
Dot Blot (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
물리적 형태
In 150 mM NaCl, 10 mM HEPES, 100 mg/ml BSA, 50% glycerol, pH 7.5.
기타 정보
Does not react with the unphosphorylated proteins. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3