문서
1.94517
Supelco
Diethanolamine
EMPLURA®
동의어(들):
Diethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH(CH2CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
105.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney,Liver,Blood
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
280.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
138 °C - closed cup