문서
1.94513
Supelco
Carbon disulfide
EMPLURA®
동의어(들):
Carbon disulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CS2
CAS Number:
Molecular Weight:
76.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-30 °C - closed cup