문서
1.94506
Supelco
Chloroform
EMPLURA®
동의어(들):
Chloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CHCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
EMPLURA®
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.94506.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94506.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash