주요 문서
1.93802
Supelco
Tin (metal)
EMPLURA®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12141745
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable