주요 문서
1.93708
Supelco
Calcium nitrate tetrahydrate
EMPLURA®
동의어(들):
Calcium nitrate tetrahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ca(NO3)2 · 4 H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
236.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
[Ca+2].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O
InChI
1S/Ca.2HNO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;2*(H,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;;
InChI key
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1